Merck
153729
Sigma-Aldrich
2-Ethoxybenzaldehyde
≥97%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543 (lit.)
bp
136-138 °C/24 mmHg (lit.)
gęstość
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1OCC
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
DUVJMSPTZMCSTQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Etoksybenzaldehyd został użyty do zbadania reakcji 1,3-dipolarnej cykloaddycji.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rate accelerations of 1, 3-dipolar cycloaddition reactions in ionic liquids.
Dubreuil JF and Bazureau JP.
Tetrahedron Letters, 41(38), 7351-7355 (2000)