Kluczowe dokumenty
153273
2-Aminobenzophenone-2′-carboxylic acid
98%
Synonim(y):
2-(2-Aminobenzoyl)benzoic acid, 2-Anthraniloylbenzoic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
196-199 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO3/c15-12-8-4-3-7-11(12)13(16)9-5-1-2-6-10(9)14(17)18/h1-8H,15H2,(H,17,18)
Klucz InChI
KORKIRUGUNPQML-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?