Kluczowe dokumenty
8.20112
Sigma-Aldrich
Kwas antranilowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas 2-aminobenzoesowy
About This Item
Wzór liniowy:
2-(NH2)C6H4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
204-287-5
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.001 hPa ( 52.6 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (acidimetric)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
>530 °C
siła działania
4550 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
146-148 °C
temp. przejścia
flash point 150 °C
rozpuszczalność
4.5 g/L
gęstość
1.383 g/cm3 at 23 °C
gęstość nasypowa
500 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Nc1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Klucz InChI
RWZYAGGXGHYGMB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Kwas antranilowy w obrazowaniu biologicznym: Kwas antranilowy wytwarzany przez Virgibacillus salarius MML1918 został scharakteryzowany pod kątem jego potencjału w zastosowaniach bioobrazowania, wykazując użyteczność w wizualizacji procesów biologicznych (Nandhagopal i Narayanasamy, 2024).
  • Kwas antranilowy jako biomarker metabolitów: W badaniu wykorzystano ukierunkowaną metabolomikę do identyfikacji kwasu antranilowego jako biomarkera u kurczaków skażonych Salmonellą enteritidis, zwiększając wykrywalność i środki bezpieczeństwa w chemii spożywczej (Chen et al., 2023).
  • Kwas antranilowy w analizie szlaków metabolicznych: Badanie porównawcze szlaku kynureninowego w liniach komórkowych obejmowało kwas antranilowy, wykorzystując ukierunkowaną metabolomikę opartą na LC-MS/MS do badania selektywnego hamowania 2,3-dioksygenaz indoloaminowych i tryptofanowych (Villani et al., 2024).
  • Kwas antranilowy w metabolomice ilościowej: Chromatografia cieczowa-tandemowa spektrometria mas została wykorzystana do jednoczesnej kwantyfikacji metabolitów szlaku tryptofanu, serotoniny i kynureniny, w tym kwasu antranilowego, w różnych próbkach biologicznych, pomagając w kompleksowym profilowaniu metabolicznym (Frobel et al., 2023).
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 144 °C
Melting range (upper value): ≤ 147 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup