Merck
146641
Sigma-Aldrich
3-Nitro-2-butanol, mixture of isomers
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(NO2)CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
tw
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(O)C(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-3(4(2)6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3
Klucz InChI
OJVOGABFNZDOOZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Nitro-2-butanol undergoes oxidation catalyzed by nitroalkane oxidase enzyme isolated from extracts of Fusarium oxysporum.
Zastosowanie
3-Nitro-2-butanol was used to study the mechanism of oxidation of methylethylketoxime and acetoxime in the liver microsomes from rats, mice and humans.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Kido et al.
Journal of bacteriology, 133(1), 53-58 (1978-01-01)
A nitroalkane-oxidizing enzyme, which was inducibly formed by addition of nitroethane to the medium was purified to homogeneity from an extract of Fusarium oxysporum (IFO 5942) with an overall yield of about 20%. The enzyme catalyzed the oxidative denitrification of
W Völkel et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 47(2), 144-150 (1999-04-30)
Acetoxime and methylethyl ketoxime (MEKO) are tumorigenic in rodents, inducing liver tumors in male animals. The mechanisms of tumorigenicity for these compounds are not well defined. Oxidation of the oximes to nitronates of secondary-nitroalkanes, which are mutagenic and tumorigenic in