Merck
143820
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethyl-2-pentene
99%
Synonim(y):
β-Diisobutylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
Beilstein:
1719492
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
83 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
586 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
tw
104 °C (lit.)
mp
−106.3-−106 °C (lit.)
gęstość
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(C)=C\C(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h6H,1-5H3
Klucz InChI
LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4,4-Trimethyl-2-pentene was used to study the kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on Pd/γ-Al2O3 catalyst in semibatch reactor. It was used in the analysis of butene oligomerate produced over solid and liquid phosphoric acid by GC-MS techniques.
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Butene oligomerization over phosphoric acid: structural characterization of products.
Bekker R and Prinsloo NM.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 48(22), 10156-10162 (2009)
Kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on a Pd/?-alumina catalyst.
Sarkar A, et al.
AIChE Journal, 52(3), 1142-1156 (2006)