Key Documents
13980
Benzyltrimethylammonium chloride solution
technical, ~60% in H2O
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical
stężenie
~60% in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.470
gęstość
1.072 g/mL at 20 °C
ciąg SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?