132543
4-Bromobutyl phenyl ether
97%
Synonim(y):
(4-Bromobutoxy)benzene, 4-Phenoxybutyl bromide, Phenoxybutyl bromide
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
tw
153-156 °C/18 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrCCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C10H13BrO/c11-8-4-5-9-12-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
Klucz InChI
QBLISOIWPZSVIK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3