Merck
132322
Sigma-Aldrich
m-Tolunitrile
99%
Synonim(y):
3-Methylbenzonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
Beilstein:
507391
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
bp
99-101 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
gęstość
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
BOHCMQZJWOGWTA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ultrasound-promoted synthesis of nitriles from aldoximes under ambient conditions.
Jiang N and Ragauskas AJ.
Tetrahedron Letters, 51(34), 4479-4481 (2010)
Rh (III)-photosensitized interconversion of norbornadiene and quadricyclane.
Sluggett GW, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(47), 8834-8838 (1997)
José Arturo Ruiz-Santoyo et al.
The Journal of chemical physics, 144(4), 044303-044303 (2016-02-02)
Rotationally resolved fluorescence excitation spectra of the origin bands in the S1 ← S0 transition of 2-tolunitrile (2TN) and 3-tolunitrile (3TN) have been recorded in the collision-free environment of a molecular beam. Analyses of these data provide the rotational constants