Merck
131873
Sigma-Aldrich
Tetrachlorothiophene
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4Cl4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.92
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.591 (lit.)
bp
75 °C/2 mmHg (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
gęstość
1.704 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1sc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C4Cl4S/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
Klucz InChI
WZXXZHONLFRKGG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tetrachlorotiofen został użyty do przygotowania chlorku 3,4,5-trichloro-2-tiofenokarbonylu.
Solvent for organic reactions and spectral use.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John W Hull et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 3, 23-23 (2007-09-06)
Dow AgroSciences has been investigating a new family of functionalized 2,6-dihaloaryl 1,2,4-triazole insecticides featuring specifically targeted insecticidal activities coupled with low mammalian toxicity. With broad spectrum control of both chewing and sap-feeding pests in mind, this family of compounds has