Merck
T5400
Sigma-Aldrich
Tetrabromothiophene
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4Br4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.72
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
bp
326 °C (lit.)
mp
116-118 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1sc(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C4Br4S/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
Klucz InChI
AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)