Merck
129852
Sigma-Aldrich
Methyl 2-furoate
98%
Synonim(y):
Methyl furan-2-carboxylate, Methyl pyromucate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
Beilstein:
111110
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
gęstość
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O3/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Methyl 2-furoate (Methyl furan-2-carboxylate, Methyl pyromucate) was used to synthesize cis-fused 5-oxofuro[2,3-b]furans. It was also used in the preparation of sesquiterpene lactone.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andreas Kreuzer et al.
Organic letters, 15(13), 3420-3423 (2013-06-26)
The first total synthesis of either enantiomer of Arteludovicinolide A and their biological evaluation is reported, featuring a new strategy for the asymmetric construction of γ-butyrolactones with stereogenic side chains in the 4-position. Starting from the renewable resource methyl 2-furoate
Roland Weisser et al.
Organic letters, 7(24), 5353-5356 (2005-11-18)
[structure: see text] A short and enantioselective synthesis of cis-fused 5-oxofuro[2,3-b]furans, being found in many spongiane diterpenoid natural products, is reported starting from inexpensive methyl 2-furoate. Moreover, the acid-catalyzed rearrangement of the furo[2,3-b]furan framework A to B is observed for
Global Trade Item Number
SKUGTIN
129852-25G4061838726599
129852-100G