Merck
129631
Sigma-Aldrich
2-Mesitylenesulfonic acid dihydrate
97%
Synonim(y):
2,4,6-Trimethylbenzenesulfonic acid dihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3C6H2SO3H · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.29
Beilstein:
1961501
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
74-78 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfonic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H12O3S.2H2O/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)13(10,11)12;;/h4-5H,1-3H3,(H,10,11,12);2*1H2
Klucz InChI
LIKWMDGAWXCECN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dehydrat kwasu 2-mesitylenosulfonowego został użyty do przygotowania tert-butylo (2S,4S)-N,N-di-tert-butoksykarbonylo-5-fluoroleucyny.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jean-Damien Charrier et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(4), 474-482 (2004-02-11)
Syntheses of (2S,4S)- and (2S,4R)-5-fluoroleucine, and, and of (2S,4S)-[5,5-(2)H(2)]-5-fluoroleucine, have been completed. The methodology allows these compounds to be prepared in sufficient quantities for incorporation by solid-state protein synthesis into strategic sites in proteins for folding studies. X-ray structures of