Kluczowe dokumenty
129259
2,3-Dimethyl-2-butene
98%
Synonim(y):
Tetramethylethylene
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
215 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
754 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
73 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
gęstość
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C(\C)C
InChI
1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h1-4H3
Klucz InChI
WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
17.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?