Kluczowe dokumenty
127175
N,N,N′,N′-Tetraethylmethanediamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCH2N(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
166-169 °C (lit.)
gęstość
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCN(CC)CN(CC)CC
InChI
1S/C9H22N2/c1-5-10(6-2)9-11(7-3)8-4/h5-9H2,1-4H3
Klucz InChI
UNEXJVCWJSHFNN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
N,N,N′,N′-tetraetylometanodiamina została wykorzystana do badania aktywności katalitycznej amin trzeciorzędowych w reakcji izocyjanianu fenylu z 1-butanolem w toluenie.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Tertiary Amine Catalysis of the Reaction of Phenyl Isocyanate with Alcohols.
BURKUS J
The Journal of Organic Chemistry, 26(3), 779-782 (1961)
Abdullah Alzahrani et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(22), 4108-4116 (2018-05-19)
The traditional thermal Mannich reaction is unsuitable for preparing polymerizable N-methylene amino substituted acrylamides and methacrylamides. Herein we provide a facile multi-gram high yield synthesis of these monomeric precursors to stimuli-responsive polymers by the addition of acrylamides and methacrylamides onto