Kluczowe dokumenty
126209
2,3-Dihydroxybenzoic acid
99%
Synonim(y):
Kwas hipogaliczny, Kwas pirokatechowy
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
mp
204-206 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to faintly hazy, orange
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Klucz InChI
GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?