Merck
125180
Sigma-Aldrich
1-(3-Chlorophenyl)piperazine hydrochloride
99%
Synonim(y):
m-CPP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13ClN2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.68 (free base basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
mp
210-214 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cl.Clc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;/h1-3,8,12H,4-7H2;1H
Klucz InChI
MHXPYWFZULXYHT-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Chlorowodorek 1-(3-chlorofenylo)piperazyny jest sprzedawany jako tabletki naśladujące Ecstasy i jest głównym metabolitem leków przeciwdepresyjnych trazodonu i nefazodonu.
Zastosowanie
Chlorowodorek 1-(3-chlorofenylo)piperazyny (CPP) został wykorzystany do oznaczania projektowanych piperazyn w próbkach moczu przy użyciu GC-MS i LC-ESI-MS. CPP został wykorzystany do zbadania skuteczności in vitro nowo zsyntetyzowanych związków, takich jak fluorochinolony (norfloksacyna i lomefloksacyna) przeciwko Philasterides dicentrarchi .
Działania biochem./fizjol.
1-(3-chlorofenylo)piperazyna wywołuje hipofagię u szczurów pozbawionych pokarmu i karmionych swobodnie. CPP ma powinowactwo do 11 miejsc wiązania receptorów neuroprzekaźników w ludzkich błonach mózgowych.
5-HT2c serotonin receptor agonist; metabolite of trazodone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Horst Schicknick et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 18(11), 2646-2658 (2008-03-07)
Previous studies in the auditory cortex of Mongolian gerbils on discrimination learning of the direction of frequency-modulated tones (FMs) revealed that long-term memory formation involves activation of the dopaminergic system, activity of the protein kinase mammalian target of rapamycin (mTOR)
Nan Zhang et al.
Journal of ethnopharmacology, 219, 23-30 (2018-03-17)
Cananga odorata essential oil, known as ylang-ylang essential oil (YYO), was commonly used in the aromatherapy for relaxation and mood adjusting use. In our previous study, YYO played anxiolytic effects on the mice in several behavioral tests that based on
G A Kennett et al.
British journal of pharmacology, 103(4), 2016-2020 (1991-08-01)
1. 1-3(Chlorophenyl)piperazine (mCPP) (5 mg kg-1, i.p.) inhibited 2 h food intake in rats previously deprived of food for one day. Ten 5-hydroxytryptamine (5-HT) antagonists given s.c. opposed this hypophagic response. Calculated ID50 values correlated significantly with reported affinities (r
A Hamik et al.
Biological psychiatry, 25(5), 569-575 (1989-03-01)
The affinity of 1-(m-chlorophenyl)piperazine (mCPP) for 11 neurotransmitter receptor binding sites was determined in human brain membranes. mCPP is essentially equipotent at all 5-hydroxytryptamine (5-HT) receptor subtypes (IC50 values ranging from 360 to 1300 nM). The drug displays similar affinity
Shawn P Vorce et al.
Journal of analytical toxicology, 32(6), 444-450 (2008-07-26)
Designer piperazines, such as 1-benzylpiperazine (BZP) and 1-(3-trifluoromethylphenyl)-piperazine (TFMPP), are widely available and have become popular party drugs throughout the world. Used in many countries as legal alternatives to methamphetamine and ecstasy, these designer piperazines exhibit several of the same