Merck
363464
Sigma-Aldrich
1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18Cl2N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
198-203 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cl[H].ClCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C13H18Cl2N2.ClH/c14-5-2-6-16-7-9-17(10-8-16)13-4-1-3-12(15)11-13;/h1,3-4,11H,2,5-10H2;1H
Klucz InChI
JVLRNANYLVRULL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride is present as impurity in nefazodone hydrochloride (pharmaceutical formulation). Synthesis of 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride is reported.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Sreenivas Rao et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 26(4), 629-636 (2001-08-23)
A simple, selective and reproducible reversed-phase liquid chromatography (LC) method has been developed for the quantitative determination of nefazodone hydrochloride (I) in the presence of its related impurities, namely 5-ethyl-4-(2-phenoxyethyl)-2H-1,2,4-triazol-3-(4H)one (II), 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl) piperazine hydrochloride (III) and 1,1(1)-trimethylene-bis[4-(3-chlorophenyl) piperazine] hydrochloride (IV).
Synthesis of 1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-Chloropropyl)-Piperazine Hydrochloride.
<BIG>Mai-Chun S, et al. </BIG>
Fine Chemicals / ????, 35(5) (2005)