Próba
99%
Formularz
solid
bp
113 °C/700 mmHg (lit.)
mp
36-41 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
O=CNC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2,(H,8,9)
Klucz InChI
SWGXDLRCJNEEGZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADH1A(124) , ADH1B(125) , ADH1C(126) , ADH4(127) , ADH7(131) , EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?