About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.38
Beilstein:
2051002
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
mp
231-233 °C (lit.)
rozpuszczalność
hexane: soluble
ciąg SMILES
C1CCc2c(C1)c3CCCCc3c4CCCCc24
InChI
1S/C18H24/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H2
Klucz InChI
ODHYDPYRIQKHCI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dodecahydrotrifenylen tworzy kompleksy metal-karbonyl. Ulega uwodornieniu i przegrupowaniu pod wpływem AlCl3 w atmosferze obojętnej w temperaturze 20°C (roztwór heksanu) lub 70°C (roztwór heptanu). Powstaje w wyniku trimeryzacji cykloheksanonu. Ulega utlenieniu kwasem nadtlenotrifluorooctowym i eterem fluorku boru w temperaturze 0°C, tworząc sprzężony krzyżowo cykloheksadieon.
Zastosowanie
Dodecahydrotrifenylen został wykorzystany do opracowania zestawu nowych bioreporterów bakteryjnych i testów do wykrywania długołańcuchowych alkanów w oparciu o bakterię morską Alcanivorax borkumensis szczep SK2.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Oxidations with peroxytrifluoracetic acid-boron fluoride. X. Oxidation of s-dodecahydrotriphenylene with peroxytrifluoracetic acid-boron fluoride and the photoisomerization of the resulting cyclohexadienones.
Hart H and Lankin DC.
The Journal of Organic Chemistry, 33(12), 4398-4402 (1968)
Hydrogenation and rearrangement of coal-related aromatic and hydroaromatic molecules promoted under mild conditions by aluminium trichloride.
Stobart SR and Zaworotko MJ.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 64(11), 1623-1624 (1985)
Metal-carbonyl complexes of dodecahydrotriphenylene; a comparison of the structures of iso-electronic [(η6C18H24) Mn (CO)3]+ and (η6C18H24) Cr (CO)3.
Gommans LHP, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 346(3), 385-395 (1988)
Rekha Kumari et al.
Environmental microbiology, 13(10), 2808-2819 (2011-09-08)
Long-chain alkanes are a major component of crude oil and therefore potentially good indicators of hydrocarbon spills. Here we present a set of new bacterial bioreporters and assays that allow to detect long-chain alkanes. These reporters are based on the