Merck
105880
Sigma-Aldrich
Diphenyl phthalate
99%
Synonim(y):
Phenyl phthalate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(CO2C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.32
Beilstein:
2473390
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
solid
mp
74-76 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C20H14O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Klucz InChI
DWNAQMUDCDVSLT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dimitra Diamantidou et al.
Journal of chromatography. A, 1603, 165-178 (2019-06-27)
An Ultra High Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry method has been developed for the analysis of 12 phthalate esters in Greek grape marc spirits. The phthalates were separated on a U-VDSpher PUR 100 C18-E (100 mm x 2.0 mm, 1.8 μm) column by
Wei Jia et al.
Journal of chromatography. A, 1362, 110-118 (2014-08-27)
A new analytical method was developed and validated for simultaneous analysis of 27 phthalates in milk and milk products. Response surface methodology was employed to optimize a quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe (QuEChERS) sample preparation method. Ultrahigh-performance liquid