Merck
411698
Sigma-Aldrich
Diphenyl isophthalate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,3-(CO2C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
136-138 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phenoxy
ciąg SMILES
O=C(Oc1ccccc1)c2cccc(c2)C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C20H14O4/c21-19(23-17-10-3-1-4-11-17)15-8-7-9-16(14-15)20(22)24-18-12-5-2-6-13-18/h1-14H
Klucz InChI
FHESUNXRPBHDQM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Izoftalan difenylu może być stosowany do wytwarzania:
  • prekursora poli(benzoksazolu) (PBO), poli(o-hydroksyamidu)
  • 3[4″-hydroksybenzoilo)-4′-hydroksybenzofenon
  • poli(o-hydroksyamid), poprzez polikondensację 2,2-bis(3-amino-4-hydroksyfenylo)heksafluoropropanu w 1-metylo-2-pirolidynonie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photosensitive poly (benzoxazole) based on precursor from diphenyl isophthalate and bis (o-aminophenol).
Ebara K, et al.
Polymer, 44(2), 333-339 (2003)
Catalysts for the preparation of polybenzimidazoles.
Choe E-W.
Journal of Applied Polymer Science, 53(5), 497-506 (1994)
The action of aluminum chloride on the diphenyl ester of isophthalic, terephthalic and naphthalic acids.
Blicke FF and Patelski RA.
Journal of the American Chemical Society, 60(10), 2283-2285 (1938)
New Convenient Synthetic Route for Photosensitive Poly (benzoxazole).
Ueda M, et al.
J. Photopolym. Sci. Technol., 16(2), 237-242 (2003)
Qianjun Liu et al.
Journal of separation science, 41(8), 1812-1820 (2018-01-14)
A quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe procedure was designed to extract pesticide residues from fruits and vegetables with a high percentage of water. It has not been used extensively for the extraction of phthalate esters from sediments, soils