Próba
99%
Postać
solid
tw
304 °C (lit.)
mp
53-57 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohol: soluble
carbon disulfide: freely soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: freely soluble
gęstość
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Klucz InChI
RJKGJBPXVHTNJL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?