Merck
128066
Sigma-Aldrich
1,3-Dinitronaphthalene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C10H6(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
146-148 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc([N+]([O-])=O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H6N2O4/c13-11(14)8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(6-8)12(15)16/h1-6H
Klucz InChI
ULALSFRIGPMWRS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,3-dinitronaftalen został użyty do zbadania reakcji fotokatalitycznego utleniania 1,3-dinitronaftalenu w obecności TiO(2) Degussa (gatunek P-25).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H L Ammon
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 47 ( Pt 10), 2252-2254 (1991-10-15)
C10H6N2O4, Mr = 218.2, triclinic, P1, a = 7.5552 (8), b = 7.763 (1), c = 9.073 (1) A, alpha = 110.742 (9), beta = 99.570 (9), gamma = 100.309 (9) degrees, V = 474.1 (2) A3, D chi =
Miray Bekbolet et al.
Chemosphere, 75(8), 1008-1014 (2009-02-24)
A combination of photocatalytic oxidation experiments and quantum mechanical calculations was used in order to describe the mechanism and the nature of the photocatalytic oxidation reactions of dinitronaphthalane isomers and interprete their reactivities within the framework of the Density Functional
Jana Tvrdikova et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 28(4), 411-415 (2012-04-14)
The electrochemical behavior and application of a new sensor, a silver solid amalgam paste electrode (AgSA-PE), based on the mixture of a fine silver solid amalgam powder (60:40 (w(Hg)/w(Ag))) and a suitable organic pasting liquid (Paraffin oil) in a ratio