Próba
95%
mp
123-125 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
Oc1c(ccc2ccccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H
Klucz InChI
MUCCHGOWMZTLHK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Nitro-1-naphthol was employed as substrate for use in an amperometric 3-electrode system for the determination of alkaline phosphatase, the enzyme label most commonly used in electrochemical immunoassays. It was also used in the preparation of:
- di-(2-nitro-1-naphthyl) hydrogen phosphate
- 1-(2′-methyl-3′-indenyl)-2-naphthylamine and -2-naphthol (axially chiral ligands)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Synthesis, resolution and rates of racemisation of 1-(2'-methyl-3'-indenyl)-2-naphthylamine and-2-naphthol.
Tetrahedron Letters, 41(22), 4471-4473 (2000)
The biochemistry of aromatic amines. 8. Synthesis and detection of di-(2-amino-1-naphthyl) hydrogen phosphate, a metabolite of 2-naphthylamine in dogs.
The Biochemical journal, 78(1), 175-179 (1961-01-01)
Alkaline phosphatase as a label for immunoassay using amperometric detection with a variety of substrates and an optimal buffer system.
Analytica Chimica Acta, 393(1), 95-102 (1999)