Key Documents
BCR309
6-Nitrochrysene
BCR®, certified reference material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
220 °C (dec.) (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
InChI
1S/C18H11NO2/c20-19(21)18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11H
Klucz InChI
UAWLTQJFZUYROA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Komentarz do analizy
BCR309
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)