Merck
BCR306
1-Nitronaphthalene
BCR®, certified reference material
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.17
Beilstein:
1867714
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
304 °C (lit.)
mp
53-57 °C (lit.)
gęstość
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Klucz InChI
RJKGJBPXVHTNJL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Nitronaftalen, należący do klasy nitrowanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, jest trwały w środowisku. Jest wytwarzany z bezpośrednich źródeł, takich jak olej napędowy, spaliny benzynowe i reakcje fazy gazowej wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z tlenkami azotu.
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR306.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination and comparison of nitrated-polycyclic aromatic hydrocarbons measured in air and diesel particulate reference materials
Bamford AH, et al.
Chemosphere, 50 (5), 575-587 (2003)
Myong Gyong Lee et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 38(3), 300-309 (2007-09-29)
1-Nitronaphthalene (1-NN) and ozone are cytotoxic air pollutants commonly found as components of photochemical smog. The mechanism of toxicity for 1-NN involves bioactivation by cytochrome P450s and subsequent adduction to proteins. Previous studies have shown that 1-NN toxicity in the
J Azmi et al.
Biomarkers : biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals, 10(6), 401-416 (2005-11-26)
Metabolic fingerprints, in the form of patterns of high-concentration endogenous metabolites, of 1-nitronaphthalene (NN)-induced lung toxicity have been elucidated in bronchoalveolar lavage fluid (BALF), urine, blood plasma, and intact lung and liver tissue using NMR spectroscopy-based metabolic profiling. A single
Gregory L Baker et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 77(1), 135-141 (2003-11-06)
The mechanisms of toxicant-mediated lung injury and repair are influenced by the considerable spatial heterogeneity that exists within the conducting airways of the lungs. As a result of this heterogeneity, significant differences and similarities in gene expression are observed throughout
Ching Yu Lin et al.
Proteomics, 6(3), 972-982 (2006-02-03)
Naphthalene and 1-nitronaphthalene are ambient air pollutants, which undergo P450-dependent bioactivation in the lung. Reactive metabolites of naphthalene and 1-nitronaphthalene covalently bind to proteins, and the formation of covalent adducts correlates with airway epithelial cell injury in rodent models. These