Kluczowe dokumenty
485365
Caffeine-(trimethyl-13C3)
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-tri(methyl-13C)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
234-236.5 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[13CH3]N1C(=O)N([13CH3])c2ncn([13CH3])c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
RYYVLZVUVIJVGH-VMIGTVKRSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
in the determination of L-Ephedrine, pseudooephedrine and caffeine in rat plasma using LC-TMS and study its toxicokinetic value.
as an internal standard for the investigation of caffeine concentration in drinking foods.
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?