Charakterystyka i kontrola jakości mAbs
Klucz do zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności leków
Charakteryzacja i kontrola jakości przeciwciał monoklonalnych (mAbs) ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia ich skuteczności i bezpieczeństwa. Techniki analityczne, takie jak HPLC i spektrometria mas, są niezbędne do oceny różnych właściwości, takich jak agregacja, ładunek warianty i modyfikacje potranslacyjne (PTM). Nasz szeroki wybór produktów wspiera szczegółową analizę i ocenę mAbs w celu utrzymania jakości i skuteczności.
Analiza agregatów przeciwciał monoklonalnych
Zapoznaj się z naszą szeroką gamą wysokiej jakości produktów do analizy agregatowej przeciwciał monoklonalnych (mAbs), zaprojektowanych w celu niezawodnego zapewnienia spójności i jakości produktów przeciwciał monoklonalnych.
Nasze kolumny do chromatografii wykluczania (SEC) zapewniają szybkie i niezawodne oznaczanie zawartości agregatów białkowych w analizie mAbs.Kolumny te są dostępne w różnych rozmiarach, długościach, średnicach porów i rozmiarach cząstek, w zależności od wielkości próbki, rozdzielczości i czułości wymaganej do oddzielenia i analizy cząsteczek będących przedmiotem zainteresowania.
Nasze rozpuszczalniki o wysokiej czystości dodatkowo gwarantują dokładność, minimalizując zanieczyszczenia wpływające na analizę, podczas gdy bufory klasy HPLC łagodzą wahania pH w fazie ruchomej. Wzorce referencyjne przeciwciał monoklonalnych Supelco®, NIST, EP i USP wspierają spójność i powtarzalność w testach przeciwciał.
Powiązane kategorie
Kolumny do chromatografii wykluczania wielkością (SEC) niezawodnie określają zawartość agregatów białkowych w mAbs.
Używaj najwyższej jakości rozpuszczalników do produkcji mAb, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń.
Wybierz odpowiednie bufory klasy HPLC do precyzyjnej chromatografii wykluczania.
Zapoznaj się z szeroką gamą standardów stosowanych w biofarmacji.
Powiązane artykuły
- Protocol for Purification, Optional Reduction, and SEC-MS Analysis of a Monoclonal Antibody
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
- Three Methods for Critical Quality Attribute Determination of Monoclonal Antibodies
Step-by-step workflows for the intact mass analysis, peptide mapping, and N-glycan analysis of the monoclonal antibody― adalimumab, for an accurate characterization of the critical quality attributes (CQAs) to ensure drug safety and efficacy. Read more.
- HPLC dużych cząsteczek
HPLC oddziela i identyfikuje duże biomolekuły, takie jak białka i peptydy, przepompowując próbkę przez kolumnę wypełnioną sorbentem.
- Peptide Mapping LC-MS/MS Analysis Workflow for Adalimumab
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- Charakterystyka biofarmaceutyczna
Duże biomolekuły, leki biologiczne, leki biopodobne, szczepionki stanowią wyzwanie w zakresie charakteryzacji i kwantyfikacji. Ponieważ charakterystyka produktu jest podstawą bezpiecznego rozwoju leków biologicznych, ciągłe doskonalenie technik i aplikacji zapewnia wydajną charakterystykę i produkcję leku.
- HPLC Analysis of mAb Aggregates on TSKgel® UltraSW Aggregate: Effect of Mobile Phase Additives on Resolution
Separation of null
- Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultraczysty i czysty laboratoryjny system oczyszczania wody
Systemy wody laboratoryjnej Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 zapewniają stałą jakość wody typu 1 i typu 2, są intuicyjne w obsłudze i mogą wspierać cele laboratorium w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Powiązane seminaria internetowe
Dowiedz się, jak zapewnić i utrzymać wysoką jakość i czułość analiz LC-MS poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom i kontaminacjom.
Odkryj prostą i wydajną metodę ilościowego oznaczania przeciwciał monoklonalnych i białek w surowicy ludzkiej i zwierzęcej.
Zapoznaj się z naszymi produktami i usługami