재조합
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
제품 라인
Upstate®
특이 활성도
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
유통기한
1 yr
분자량
Mw 78 kDa
정제법
(Ni2+/NTA-agarose)
종 반응성
human
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
수납 번호(accession number)
(FUNCTION: SwissProt: P17252 # PKC is activated by diacylglycerol which in turn phosphorylates a range of cellular proteins. PKC also serves as the receptor for phorbol esters, a class of tumor promoters. )
NM_002737.2
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PRKCA(5578)
일반 설명
Protein Target: PKCα
Target Sub-Family: AGC
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
품질
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
Not applicable