분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥65%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
Amino Acid Sequence
Val-Arg-Lys-Arg-Thr-Leu-Arg-Arg-Leu
애플리케이션
VRKRTLRRL is used as a general purpose protein kinase substrate.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.