재조합
expressed in E. coli
Quality Level
분석
≥75% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
분자량
protein apparent mol wt ~142 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PRKD3(23683)
애플리케이션
Kinase activity is measured as the molar amount of phosphate incorporated into the CREBtide substrate peptide (KRREILSRRPSYR) per minute per mg protein at 30 °C using a final concentration of 50 μM [32P] ATP.
생화학적/생리학적 작용
PKCν, also known as PKD3, is a member of the protein kinase C (PKC) family of serine/threonine kinases that play critical roles in the regulation of cellular differentiation and proliferation in many cell types. PKCν is an important physiologic target of the B-cell receptor (BCR) and exhibits activation upon BCR engagement.
물리적 형태
Solution of 5 μg in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.