Merck
제품 안전성유해성 및 예방조치 문구
유해성 및 예방조치 문구
유해성 문구
72개 개별 및 17개 통합 위해성 문구 - 이는 배정된 고유한 영문슷자 코드이며 다음과 같이 글자 1개 및 번호 3개를 포함합니다.
  • 글자 "H"("유해성 문구");
  • 다음과 같이 위해성 유형을 지정하는 번호 한 개:
    • 물리적 위해성은 “2”
    • 건강 위해성은 “3”
    • 환경 위해성은 “4”
  • 유해성 일련번호에 해당하는 번호 두 개는 폭발성(코드 200에서 210), 인화성(코드 220에서 230)과 같은 물질이나 혼합물의 고유 특성으로부터 발생합니다.
코드
유해성‧문구유해성 등급카테고리신호어P-코드
H200불안정한 폭발성 물질폭발성 물질불안정한 폭발성 물질위험성P201, P202, P281, P372, P373, P380,
P401, P501
H201폭발성 물질, 대폭발 위해성폭발성 물질Div 1.1위험성P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H202폭발성 물질, 심한 분출 위해성폭발성 물질Div 1.2위험성P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H203폭발성, 화재, 폭풍 또는 분출 위해성폭발성 물질Div 1.3위험성P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H204화재 또는 분출 위해성폭발성 물질Div 1.4경고P210, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P374, P401, P501
H205화재시 대폭발 가능폭발성 물질Div 1.5
Div 1.6
위험성P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H220극인화성 가스인화성 가스범주 1위험성P210, P377, P381, P403
H221인화성 가스인화성 가스범주 2경고P210, P377, P381, P403
H222극인화성 에어로졸인화성 에어로졸범주 1위험성P210, P211, P251, P410+P412
H223인화성 에어로졸인화성 에어로졸범주 2경고P210, P211, P251, P410+P412
H224극인화성 액체 및 증기인화성 액체범주 1위험성P210,P233, P240, P241, P242, P243, P280, P303+ P361+P353, P370+P378,
P403+P235, P501
H225고인화성 액체 및 증기인화성 액체범주 2위험성
H226인화성 액체 및 증기인화성 액체범주 3경고
H227가연성 액체인화성 액체범주 4경고P210, P280, P370+P378, P403+P235, P501
H228인화성 고체인화성 고체범주 1위험성P210, P240,P241, P280, P370+P378
H228인화성 고체인화성 고체범주 2경고
H240가열하면 폭발을 유발할 수 있음자기 반응성 물질
및 혼합물, 그리고 유기
과산화물
유형 A위험성P210, P220, P234, P280, P370+ P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501
H241가열하면 화재 또는 폭발을 유발할 수 있음자기 반응성 물질
및 혼합물, 그리고 유기
과산화물
유형 B위험성P210, P220, P234, P280, P370+P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501
H242가열하면 화재를 유발할 수 있음자기 반응성 물질
및 혼합물, 그리고 유기
과산화물
유형 C, D,위험성P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501
H242가열하면 화재를 유발할 수 있음자기 반응성 물질
및 혼합물, 그리고 유기
과산화물
유형 E, F
유형 G
경고P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501
H250공기에 노출되면 스스로 발화함자연발화성 액체, 자연발화성 고체범주 1위험성P210, P222, P280, P302+P334, P370+P378, P422
H251자기 발열성, 화재를 유발할 수 있음자기 발열성 물질
및 혼합물
범주 1위험성
H252대량으로 존재시 자기 발열성, 화재를 유발할 수 있음자기 발열성 물질
및 혼합물
범주 2경고P235+P410, P280, P407, P413, P420
H260물과 접촉하면 자연 발화성 인화성 가스를 방출함.물과 접촉하면,
인화성 가스를 방출하는
물질 및 혼합물
범주 1위험성
H261물과 접촉하면 인화성 가스를 발출함물과 접촉하면,
인화성 가스를 방출하는
물질 및 혼합물
범주 2위험성P223, P231+P232, P280, P335+ P334, P370+P378, P402+P404, P501
H261물과 접촉하면 인화성 가스를 발출함물과 접촉하면,
인화성 가스를 방출하는
물질 및 혼합물
범주 3경고P231+P232, P280, P370+P378, P402+P404, P501
H270화재를 유발하거나 강렬하게 할 수 있음; 산화제산화성 가스범주 1위험성P220, P244, P370+P376, P403
H271화재 또는 폭발을 유발할 수 있음; 강산화제산화성 액체, 산화성 고체범주 1위험성P210, P220, P221, P280, P283, P306+P360, P371+P380+P375, P370+P378, P501
H272화재를 강렬하게 함, 산화제산화성 액체, 산화성 고체범주 2위험성
H272화재를 강렬하게 함, 산화제산화성 액체, 산화성 고체범주 3경고P210, P220, P221P280, P370+P378,
P501
H280고압 가스 포함, 가열되면 폭발할 수 있음고압 가스압축 가스
액화 가스
용해 가스
경고P410+P403
H281냉동가스 포함; 극저온의 화상 또는 손상을 유발할 수 있음고압 가스냉동 액화
가스
경고P282, P336, P315, P403
H290금속을 부식시킬 수 있음금속 부식성범주 1경고P234, P390, P404
H300삼키는 경우 치명적임급성 독성, 경구범주 1, 2위험성P264, P270, P301+P310, P321, P330,
P405, P501
H301삼키는 경우 유독함급성 독성, 경구범주 3위험성P264, P270, P301+P310, P321, P330,
P405, P501
H302삼키는 경우 유해함급성 독성, 경구범주 4경고P264, P270, P301+P312, P330, P501
H303삼키는 경우 유해할 수 있음급성 독성, 경구범주 5 P312
H304삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음흡인 위해성범주 1위험성
H305삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음흡인 위해성범주 2경고P301+P310, P331, P405, P501
H310피부와 접촉하면 치명적임급성 독성, 피부범주 1, 2위험성P262, P264, P270, P280, P302+P350, P310, P322, P361, P363, P405, P501
H311피부와 접촉하면 유독함급성 독성, 피부범주 3위험성P280, P302+P352, P312, P322, P361, P363, P405, P501
H312피부와 접촉하면 유해함급성 독성, 피부범주 4경고P280,P302+P352, P312, P322, P363, P501
H313피부와 접촉하면 유해할 수 있음급성 독성, 피부범주 5 P312
H314심한 피부 화상 및 안구 손상을 우발함피부 부식/자극범주 1A, B, C위험성P260,P264, P280, P301+P330+ P331,
P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+ P351+P338, P405, P501
H315피부 자극 유발피부 부식/자극범주 2경고P264, P280, P302+P352, P321, P332+P313, P362
H316경증 피부 자극 유발피부 부식/자극범주 3경고P332+P313
H317알레르기성 피부 반응을 유발할 수 있음과민성, 피부범주 1경고P261, P272, P280, P302+P352, P333+P313, P321, P363, P501
H318심각한 안구 손상 유발심각한 안구 손상/안구 자극범주 1위험성P280, P305+P351+P338, P310
H319심각한 안구 자극 유발심각한 안구 손상/안구 자극범주 2A경고P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313P
H320안구 자극 유발심각한 안구 손상/안구 자극범주 2B경고P264, P305+P351+P338,
P337+P313
H330흡입하는 경우 치명적임급성 독성, 흡입범주 1, 2위험성P260, P271, P284, P304+P340, P310, P320, P403+P233, P405, P501
H331흡입하는 경우 유독함급성 독성, 흡입범주 3위험성P261, P271, P304+P340, P311, P321, P403+P233, P405, P501
H332흡입하는 경우 유해함급성 독성, 흡입범주 4경고P261, P271, P304+P340, P312
H333흡입하는 경우 유해할 수 있음급성 독성, 흡입범주 5 P304+P312
H334흡입하는 경우 알레르기 또는 천식 증상이나 호흡 곤란을 유발할 수 있음과민성, 호흡기범주 1위험성P261, P285, P304+P341, P342+P311, P501
H335호흡기 자극을 유발할 수 있음특정 표적 기관 독성,
단일 노출, 호흡기
기도 자극
범주 3경고
H336졸음 또는 현기증을 유발할 수 있음특정 표적 기관
독성, 단일 노출,
마취성 효과
범주 3경고P261, P271, P304+P340, P312, P403+P233, P405, P501
H340유전적 결손을 유발할 수 있음생식세포 변이원성범주 1A,1B위험성
H341유전적 결손 유발을 의심생식세포 변이원성범주 2경고P201,P202, P281, P308+P313, P405, P501
H350암을 유발할 수 있음발암성범주 1A,1B위험성
H351암 유발을 의심발암성범주 2경고P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501
H360생식능력 또는 태아에 손상을 줄 수 있음생식독성범주 1A,1B위험성
H361생식능력 또는 태아 손상을 의심생식독성범주 2경고P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501
H362모유를 먹는 아이에게 유해할 수 있음생식독성,
수유에 관한 또는 수유를 통한 효과
추가 범주 P201, P260, P263+P264+P270, P308+P313
H370기관에 손상을 유발특정 표적 기관 독성, 단일 노출범주 1위험성P260, P264, P270, P307+P311, P321, P405, P501
H371기관에 손상을 유발할 수 있음특정 표적 기관 독성, 단일 노출범주 2경고P260, P264, P270, P309+P311, P405, P501
H372장시간 또는 반복성 노출을 통해 기관에 손상을 유발특정 표적 기관 독성, 반복 노출범주 1위험성P260, P264, P270, P314, P501
H373장시간 또는 반복성 노출을 통해 기관에 손상을 유발할 수 있음특정 표적 기관 독성, 반복 노출범주 2경고P260, P314, P501
H400수생 생물에 매우 유독함수생환경
위해성, 급성
위해성
범주 1경고P273, P391, P501
H401수생 생물에 유독함수생환경
위해성, 급성 위해성
범주 2 P273, P501
H402수생 생물에 유해함수생환경
위해성, 급성 위해성
범주 3
H410장기 지속성 영향으로 수생 생물에게 매우 유독함수생환경
위해성, 장기간 위해성
범주 1경고P273, P391, P501
H411장기 지속성 영향으로 수생 생물에게 유독함수생환경
위해성, 장기간 위해성
범주 2
H412장기 지속성 영향으로 수생 생물에게 유해함수생환경
위해성, 장기간 위해성
범주 3
H413수생 생물에게 장기 지속성 유해를 유발할 수 있음수생환경
위해성, 장기간 위해성
범주 4 P273, P501
H420상층권의 오존을 파괴하여
공공 보건 및 환경에 유해함
오존층에 위해함범주 1경고P502
추가적인 위해성 문구 - EU 잔류물
EUH001건조시 폭발성
EUH006공기와 접촉 또는 비접촉시 폭발성
EUH014물과 격렬히 반응함
EUH018사용시 인화성/폭발성 증기-공기 혼합물이 형성될 수 있음
EUH019폭발성 과산화물이 형성될 수 있음
EUH029물과 접촉시 유독 가스가 방출됨
EUH031산과 접촉시 유독 가스가 방출됨
EUH032산과 접촉시 고독성 가스가 방출됨
EUH044제한된 공간에서 가열되면 폭발 위험
EUH059오존층에 위해함
EUH066반복 노출은 피부 건조 혹은 갈라짐을 유발할 수 있음
EUH070안구 접촉시 유독함
예방조치 문구
116개 개별 및 33개 통합 에방조치 문구 - 이는 배정된 고유한 영문슷자 코드이며 다음과 같이 글자 1개 및 번호 3개를 포함합니다.
  • 글자 "P"("예방조치 문구");
  • 다음과 같이 예방조치 문구의 유형을 지정하는 번호 1개:
    • 일반 예방조치 문구를 위한 "1"
    • 방지적 예방조치 문구를 위한 "2"
    • 반응 경고문을 위한 "3"
    • 저장 경고문을 위한 "4"
    • 폐기 경고문을 위한 "5"
  • 번호 2개(예방조치 문구의 일련번호에 해당)
일반
P101의학적 조언이 필요한 경우, 제품 용기 또는 라벨을 소지하십시오.
P102어린이의 손에 닿지 않도록 하십시오.
P103사용 전 경고 표지를 읽으시오
예방
P201사용 전 특별 지시사항을 확보하십시오.
P202모든 안전성 예방 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
P210열/스파크/화염/고온 표면으로부터 멀리하십시오. — 금연.
P211화염 또는 다른 점화원에 분사하지 마십시오.
P212탈민감 제제의 억제 또는 감소 조건에서 열을 방지하십시오.
P220의류/.../가연성 물질로부터 격리/보관하십시오.
P221가연성 물질과 혼합되지 않도록 예방 조치를 하십시오/...
P222공기와의 접촉을 피하십시오.
P223격렬한 반응 및 돌발성 화재 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않도록 하십시오.
P230...에 젖은 상태로 유지하십시오.
P231불활성 기체 하에서 취급하십시오.
P232습기를 방지하십시오.
P233용기를 단단히 밀폐하십시오.
P234원래의 용기에만 보관하십시오.
P235저온으로 유지하십시오.
P240용기·및 수용 장비를 접지/접합시키십시오.
P241폭발 방지용 전기/환기/조명/.../장비를 사용하십시오.
P242스파크 비발생 도구만을 사용하십시오.
P243정전기 방전에 대한 예방 조치를 취하십시오.
P244감압 밸브에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하십시오.
P250연마/충격/.../마찰을 피하십시오.
P251압력 용기: 사용 후에도 구멍을 뚫거나 소각하지 마십시오.
P260분진/연무/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마십시오.
P261분진/연무/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
P262안구, 피부 또는 의복에 묻지 않도록 하십시오.
P263임신/수유 기간에는 접촉하지 마십시오.
P264취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오.
P264취급 후에는 피부를 철저히 씻으십시오.
P270이 제품 사용시 먹거나, 마시거나 또는 흡연하지 마십시오.
P271옥외 또는 환기가 잘 되는 장소에서만 사용하십시오.
P272작업장 밖으로 오염된 작업복을 반출하지 마십시오.
P273환경으로 배출하지 마십시오.
P280보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.
P281적절한 개인 보호장비를 착용하십시오.
P282방한장갑/안면 보호구/보안경을 착용하십시오.
P283방화복/방염복/내화복을 입으십시오.
P284호흡기 보호구를 착용하십시오.
P285환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하십시오.
P231 + P232불활성 기체 하에서 취급하십시오. 습기를 방지하십시오.
P235 + P410저온으로 유지하십시오. 직사광선을 피하십시오.
반응
P301삼킨 경우:
P304흡입한 경우:
P305안구에 진입한 경우:
P306의류에 묻은 경우:
P307노출된 경우:
P308노출 또는 노출이 우려되는 경우:
P309노출되거나 몸이 좋지 않은 경우:
P310독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 즉시 전화하십시오.
P311독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 전화하십시오.
P312몸이 좋지 않은 경우 독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 전화하십시오.
P313의학적 조언/조치를 구하십시오.
P314몸이 좋지 않은 경우 의학적 조언/조치를 구하십시오.
P315의학적 조언/조치를 즉시 구하십시오.
P320특이적 처치가 긴급합니다(이 라벨의 ... 참조).
P321특이적 처치(이 라벨의 ... 참조).
P322특이적 조치(이 라벨의 ... 참조).
P330구강을 세정하십시오.
P331구토를 유발하지 마십시오.
P332피부 자극이 발생하는 경우:
P333피부 자극 또는 발진이 발생하는 경우:
P334차가운 물에 담그거나/젖은 붕대로 감싸십시오.
P335피부에 묻은 입자를 솔로 털어내십시오.
P336미지근한 물로 동상 부분을 녹이십시오. 손상된 부위를 문지르지 마십시오.
P337안구 자극이 지속되는 경우:
P338착용하고 있고 용이한 경우, 콘택트렌즈를 제거합니다. 계속해서 씻으십시오.
P340신선한 공기가 있는 곳으로 희생자를 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하도록 합니다.
P341호흡이 어려워지는 경우, 신선한 공기가 있는 곳으로 희생자를 옮기고 자세로 안정을 취하도록 합니다.
P342호흡기 증상을 경험하는 경우:
P350다량의 비누와 물로 부드럽게 세척하십시오.
P351수 분간 물로 조심해서 씻으십시오.
P352다량의 비누와 물로 세척하십시오.
P353피부를 물로 씻거나/샤워하십시오.
P360제거하기 이전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내십시오.
P361오염된 모든 의복을 즉시 제거하거나/탈의합니다.
P362재사용 하기 이전에 오염된 의류를 탈의하고 세탁하십시오.
P363재사용 하기 이전에 오염된 의류를 세척하십시오.
P370화재 시:
P371대형 주요 화재 시:
P372화재 시 폭발 위험성이 있음.
P373화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려 하지 마시오.
P374적정한 거리에서 정상적인 예방을 하면서 불을 끄십시오.
P376안전하게 할 수 있는 경우 누출을 막으십시오. 산화성 가스(2.4절) 1
P377누출된 가스 화재: 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마십시오.
P378불을 끄도록 …을(를) 사용합니다.
P380장소에서 대피하십시오.
P381안전하게 할 수 있는 경우 모든 점화원을 제거하십시오.
P390물질 손상 방지를 위해 누출물을 흡수시키십시오.
P391누출물을 수거합니다. 수생환경 위해성
P301 + P310삼킨 경우: 독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 즉시 전화하십시오.
P301 + P312삼킨 경우: 몸이 좋지 않은 경우 독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 전화하십시오.
P301 + P330 + P331삼킨 경우: 구강을 세정하십시오. 구토를 유발하지 마십시오.
P302 + P334피부에 묻은 경우: 차가운 물에 담그거나/젖은 붕대로 감싸십시오.
P302 + P350피부에 묻은 경우: 다량의 비누와 물로 부드럽게 세척하십시오.
P302 + P352피부에 묻은 경우: 다량의 비누와 물로 세척하십시오.
P303 + P361 + P353피부(또는 머리카락)에 묻은 경우: 오염된 모든 의복을 즉시 제거하거나/탈의합니다. 피부를 물로 씻거나/샤워하십시오.
P304 + P312흡입한 경우: 몸이 좋지 않은 경우 독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 전화하십시오.
P304 + P340흡입한 경우: 신선한 공기가 있는 곳으로 희생자를 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하도록 합니다.
P304 + P341흡입한 경우: 호흡이 어려워지는 경우, 신선한 공기가 있는 곳으로 희생자를 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하도록 합니다.
P305 + P351 + P338안구에 진입한 경우: 수 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 착용하고 있고 용이한 경우, 콘택트렌즈를 제거합니다. 계속해서 씻으십시오.
P306 + P360의류에 묻은 경우: 탈의 하기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내십시오.
P307 + P311노출된 경우: 독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 전화하십시오.
P308 + P313노출 또는 노출이 우려되는 경우: 의학적 조언/조치를 구하십시오.
P309 + P311노출되거나 몸이 좋지 않은 경우: 독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 전화하십시오.
P332 + P313피부 자극이 발생하는 경우: 의학적 조언/조치를 구하십시오.
P333 + P313피부 자극 또는 발진이 발생하는 경우: 의학적 조언/조치를 구하십시오.
P335 + P334피부에 묻은 입자를 솔로 털어내십시오. 차가운 물에 담그거나/젖은 붕대로 감싸십시오.
P337 + P313안구 자극이 지속되는 경우: 의학적 조언/조치를 구하십시오.
P342 + P311호흡기 증상을 경험하는 경우: 독극물 센터 또는 의사/내과의사에게 전화하십시오.
P370 + P376화재 시: 안전하게 할 수 있는 경우 누출을 막으십시오.
P370 + P378화재 시: 불을 끄도록 …을(를) 사용합니다.
P370 + P380화재 시: 장소에서 대피하십시오.
P370 + P380 + P375화재 시: 장소에서 대피하십시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄십시오.
P371 + P380 + P375대형 주요 화재 시: 장소에서 대피하십시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄십시오.
보관
P401... 보관하십시오.
P402건조한 장소에 보관하십시오.
P403환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
P404밀폐된 용기에 보관하십시오.
P405잠금 장치를 달아 보관하십시오.
P406내부식성 내부 안감이 있는 내부식성/... 용기에 보관하십시오.
P407스택/팔레트 사이에 공기 간극을 유지하십시오.
P410직사광선을 피하십시오.
P411oC/…oF를 초과하지 않는 온도에서 보관하십시오.
P41250 oC/ 122 oF를 초과하는 온도에 노출시키지 마십시오.
P413oC/…oF를 초과하지 않는 온도에서 … kg/…lb이 넘는 벌크 중량으로 보관하십시오.
P420다른 물질과 격리하여 보관하십시오.
P422내용물을 ...하에서 보관하십시오.
P402 + P404건조한 장소에 보관하십시오. 밀폐된 용기에 보관하십시오.
P403 + P233환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P403 + P235환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
P410 + P403직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
P410 + P412직사광선을 피하십시오. 50 oC/ 122 oF를 초과하는 온도에 노출시키지 마십시오.
P411 + P235oC/…oF를 초과하지 않는 온도에서 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
폐기
P501내용물/용기를 ....에 폐기하십시오.
P502회수/재활용에 관한 정보를 위해 제조자/공급자를 참조합니다.
그림문자 및 위해성 코드
현재 유럽연합 시스템과 비교하여 가장 주목할 만한 변경은 그림문자(이전: 위해성 기호)입니다. 대부분 GHS 그림문자는 구 시스템에 상응하는 것이 있지만, 그림문자 GHS 04, GHS 07 및 GHS 08은 완전히 새롭습니다.
GHS 시스템은 16개 물리적, 10개 건강 및 3개 환경 위해성 등급을 기초로하며 다음 통보 요소를 포함합니다.
설명
그림문자
위해성 등급 및 위해성 범주:
폭발하는 폭탄
GHS01
불안정한 폭발성 물질
폭팔물 분류 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
자가 반응성 물질 및 혼합물, 유형 A,B
유기 과산화물, 유형 A,B
화재 또는 분출 위해성 분류 1.5
화재시 대폭발 가능 분류 1.6
화염
GHS02
인화성 가스, 범주 1
인화성 에어로졸, 범주 1,2
인화성 액체, 범주 1,2,3
인화성 고체, 범주 1,2
자기 반응성 물질 및 혼합물, 유형 B,C,D,E,F
자연발화성 액체, 범주 1
자연발화성 고체, 범주 1
자기 발열성 물질 및 혼합물, 범주 1,2
수분과 접촉시 인화성 가스를 방출하는,
물질 및 혼합물, 범주 1,2,3
유기 과산화물, 유형 B,C,D,E,F
원형 위의 화염
GHS03
산화성 가스, 범주 1
산화성 액체, 범주 1,2,3
가스 실린더
GHS04
고압 가스:
- 압축 가스
- 액화 가스
- 냉동 액화 가스
- 용해 가스
부식
GHS05
금속 부식성, 범주 1
피부 부식성, 범주 1A,1B,1C
심각한 안구 손상, 범주 1
해골 및 교차된 뼈
GHS06
급성 독성(경구, 피부, 흡입), 범주 1,2,3
느낌표
GHS07
급성 독성(경구, 피부, 흡입), 범주 4
피부 자극성, 범주 2
안구 자극, 범주 2
피부 과민성, 범주 1
특정 표적 기관 독성 – 단일 노출, 범주 3
건강 위해성
GHS08
호흡기 과민성, 범주 1
생식세포 변이원성, 범주 1A,1B,2
발암성, 범주 1A,1B,2
생식독성, 범주 1A,1B,2
특정 표적 기관 독성 – 단일 노출, 범주 1,2
특정 표적 기관 독성 – 반복 노출, 범주 1,2
흡인 위해성, 범주 1
환경
GHS09
수생환경 위해성
- 급성 위해성, 범주 1
- 만성 위해성, 범주 1,2