W251208
Geranyl butyrate
≥95%, FCC
동의어(들):
Butyric acid geranyl ester, Trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl butyrate, [(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] butanoate
About This Item
추천 제품
Grade
Kosher
Quality Level
규정 준수
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥95%
불순물
<35% citronellyl and neryl butyrates
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
151-153 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; fruity; waxy; rose; sweet
SMILES string
[H]\C(CC\C(C)=C(/[H])COC(=O)CCC)=C(/C)C
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,10H,5-7,9,11H2,1-4H3/b13-10+
InChI key
ZSBOMYJPSRFZAL-JLHYYAGUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면책조항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
프로토콜
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W251208-1KG-K | 4061837529467 |
W251208-9KG | |
W251208-SAMPLE | |
W251208-1KG | |
W251208-4KG | |
W251208-4KG-K | |
W251208-9KG-K | 4061837529474 |
W251208-SAMPLE-K | 4061837529481 |