W250902
Geranyl acetate
FCC
동의어(들):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
About This Item
Kosher
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
규정 준수
FCC
FDA 21 CFR 117
vapor density
6.8 (vs air)
vapor pressure
0.07 mmHg ( 20 °C)
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
bp
138 °C/25 mmHg (lit.)
density
0.907 g/cm3 at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; rose; sweet
SMILES string
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
InChI key
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면책조항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
219.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter