About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH=CHCO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
FEMA Number:
3643
EC Number:
유럽평의회 번호:
10617
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.285
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fatty; green; fruity
SMILES string
[H]\C(CCCCC)=C(\[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
InChI key
AISZSTYLOVXFII-CMDGGOBGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W364304-100G | |
W364304-1KG-K | 4061837551871 |
W364304-SAMPLE | |
W364304-100G-K | 4061837551864 |
W364304-1KG | |
W364304-5KG | |
W364304-5KG-K | 4061837551888 |
W364304-SAMPLE-K | 4061837551895 |