분석
98%
형태
solid
광학 활성
[α]25/D +71°, c = 2 in chloroform
광학 순도
ee: 99% (HPLC)
mp
151-156 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OC(=O)N[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO2/c1-11(2)9(12-10(13)14-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChI key
HSQRCAULDOQKPF-VIFPVBQESA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.