77970
(S)-(−)-α-Methylbenzyl isocyanate
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
동의어(들):
(S)-(−)-1-Phenylethyl isocyanate
About This Item
추천 제품
Grade
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Quality Level
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D −10.5±0.5°, neat
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
품질
LiChropur™
기술
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.513
n20/D 1.5145 (lit.)
bp
55-56 °C/2.5 mmHg (lit.)
density
1.045 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](N=C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m0/s1
InChI key
JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
149.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
65 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.