Merck
MultiScreen®フィルタープレート
96ウェルおよび384ウェルの容量を持つMultiScreen® プレートは、各種の培地処方および溶媒との互換性を保証するために、さまざまな製品構成および多様なハウジング材料のセットでご利用いただけます。ソリッドボトムプレートは、化学発光および蛍光スクリーニングアッセイ、サンプルの前処理および保存、ならびにELISA(8ウェルストリップフォーマットを含む)に使用できます。フィルタープレートはサンプルの前処理に非常に有用です。例えば、フローサイトメトリー、ELISpot、細胞遊走、浸潤および走化性、酵素および受容体リガンド結合、溶解性および透過性アッセイ(PAMPAを含む)のための細胞単離などを行うことができます。プレートは自動化に対応しており、サンプルのクロスコンタミネーションを最小限にするためにDirectStack™ 吸引ろ過で使用できるようデザインされています。バーコード、メンブレン選択、パッケージングなどの製品のカスタマイズも可能です。
製品
関連性で並べ替え
1~20/90を表示
表示を変更する
1~20/90を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
1~20/90を表示しました。
MultiScreen®フィルタープレート
MultiScreen®フィルタープレートは、高感度の検出・イメージングシステムを用いて生産性を高めるように設計されています。これにより信頼性が高く、確実性の高いサンプル処理および高精度の分注が可能になります。96ウェルおよび384ウェルプレートは、多種多様なサンプルに適合するようにさまざまな材質のハウジングを用いて構成されています。MultiScreen®フィルタープレートは、滅菌済みおよび非滅菌の両方のメンブレンフィルターを幅広く取り揃えています。
  • Durapore®(PVDF)メンブレン:タンパク質や核酸に対する吸着性の低い、サンプル前処理、生化学アッセイ、ビーズを用いたアプリケーション用メンブレン、孔径0.22~1.2 μm​
  • Immobilon®-P(PVDF)メンブレン:タンパク質や核酸に対する吸着性の高い、蛍光ELISpotアッセイ、DNAまたはタンパク質結合アッセイ用メンブレン、孔径0.45 µm​
  • MCE(ニトロセルロース)、PTFE、ポリカーボネートなど、その他さまざまな材質のメンブレンをご用意しています​​
MultiScreen®HTS フィルタープレート
MultiScreen®HTSプレートは、ハイスループットの自動化されたワークステーション用にデザインされています。しっかりした側壁により取り扱いが改善され、バーコードラベルを配置するための十分な表面が提供されます。ウェルは1つずつシールされているため、インキュベーション中のクロスコンタミネーションを防ぎます。特許取得済みのアンダードレインは取り外し可能で、フィルターへのアクセスが容易です。MultiScreen®HTS+ フィルタープレートは、底部にナイロンメッシュを装着したユニークな構造で、洗浄しやすいため、バックグラウンドを低下させて、シグナル/ノイズ比を改善できます。さまざまなメンブレンとプラスチックの組み合わせの96ウェルプレートと384ウェルプレートをご用意しています。 
MultiScreen® Classicフィルタープレート
MultiScreen® Classicプレートは特にアンダードレインの除去とメンブレンへのアクセスを必要とするアッセイ用にデザインされています。ロースループットアッセイのため、プレートベースの材質が柔らかく、手で取り外すことができます。ウェルは1つずつシールされているので、インキュベーション中のクロスコンタミネーションを防ぎます。さまざまなメンブレンとプラスチックの組み合わせの96ウェルプレートをご用意しています。
MultiScreen® Solvinert™フィルタープレート​
サンプル前処理、溶媒によるタンパク質沈殿、ビーズ開裂アッセイ、分析用の定量的ろ液移動には、MultiScreen® Solvinert™フィルタープレートをお勧めします。これらのプレートには、親水性または疎水性PTFEメンブレンが用いられており、溶出物や不要な吸着が少なく、分析対象物の高い回収率をお約束します。
MultiScreen® MESHフィルタープレート
MultiScreen® MESHシステムは、底部がナイロンメッシュの96ウェルフィルタープレートを使用し、in vivoモデルとして多細胞生物を用いて新規化合物を評価することによって標的スクリーニングなどの重要なアプリケーションを行うための完璧なシステムです。これらのシステムは、製薬および農薬開発における細胞毒性、麻痺や致死性を測定するアッセイに、日常的に用いられています。プレートは透明なプラスチックで構成されているため、イメージングが容易に行えます。​
遊走、浸潤、走化性アッセイ用​MultiScreen®-MICフィルタープレート
MultiScreen® -MICフィルタープレートは、遊走、浸潤、走化性、共培養、血管新生およびトランスマイグレーションを含む、さまざまなセルベースのスクリーニングアッセイ用の信頼性と汎用性の高いプラットフォームです。さまざまな孔径のメンブレンのプレートとキットを幅広く取り揃えており、接着または浮遊細胞株を用いたアッセイに適しています。また、トランスマイグレーションアッセイおよび共培養アッセイでは細胞増殖を支持します。長期間のインキュベーション可能な滅菌済みプレートもご用意しており、同じデバイスでアッセイのセットアップと分析が可能です。
  • 接着または浮遊細胞が使用可能
  • 幅広いアッセイに対応
  • アッセイの一貫性が高く、アッセイ間の変動が低く抑えられる
  • ポリカーボネート製メンブレンは3 μm、5 μmおよび8 μmの孔径から選択可能
  • セットアップ済みのキットも利用可能
MultiScreen® PCRフィルタープレート
MultiScreen® PCRフィルタープレートは、サイズ排除原理を利用して、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)産物の精製、細菌人工染色体(BAC)調製、プラスミド調製、シーケンシング反応のクリーンナップに使用できます。これらのプレートに、迅速かつ自動化が可能なハイスループットのPCR精製用フィルターもご用意しています。96ウェル、384ウェル、および微量のPCRサンプル用のマイクロ96ウェルの3種類のプレートデザインからお選びください。
  • 高純度かつ高回収率
  • 処理時間を短縮
  • プライマー除去率 >99.5%
  • 微量サンプル(1~150 μL)には、MultiScreen® PCR 96マイクロウェルフィルタープレートを推奨
MultiScreen®バキュームマニホールドおよび付属品
MultiScreen®バキュームマニホールドは、DirectStack™技術を用いて、フィルターを用いるアッセイの性能や信頼性を向上させます。また、プレートのスタッキングが可能になっており、ろ液の収集を要するアプリケーションにおいてフローディレクターとレシーバーウェル間のギャップをなくします。放射活性、クロマトグラフィー、サンプル採取のワークフローを最適化するさまざまな付属品をご用意しています。