Merck
MAGVS2210
Millipore
Multiscreen®96ウェルプレート、親水性PVDFメンブレン
pore size 0.22 μm, sterile
別名:
96 ウェル PVDF プレート, PVDF96 ウェルプレート, 親水性 96 ウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
物質
PVDF membrane (hydrophilic)
acrylic
flat bottom wells
品質水準
詳細
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.22 um pore size Hydrophilic PVDF membrane for Sample Prep & YAC Culture. Comes in a pack of 10.
無菌性
sterile
製品種目
MultiScreen®
特徴
hydrophilic
lid
メーカー/製品名
MultiScreen®
パラメーター
50-250 μL sample volume (per well)
テクニック
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
ろ過面積
0.28 cm2
プレートサイズ
96 wells
ウェルの最大容量
300 μL
有効容積
50-250 μL
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
結合型
low binding surface
輸送温度
ambient
詳細
どのアプリケーションを’使用しているかにかかわらず、Milliporeには、お客様の特定のニーズを満たすために開発されたプレートがあります。MultiScreenプレートには、創薬とライフサイエンス研究の発展に寄与する高信頼性ツールとしての長い歴史があります。
HTSフィルタープレート(MSから始まるプレートカタログ番号)
- MultiScreenHTSプレートは、自動ワークステーションでのハイスループット使用のために特別に開発されました。硬い側壁は取扱い性を改善し、バーコードラベルの貼付に十分な表面が提供されています。ウェルはインキュベーションクロストークを避けるために個別に密閉され、下部排水菅はフィルターにアクセスするために取り外せます。フィルタープレートには96および384ウェルのプラットフォームがあり、幅広いメンブレンと樹脂を取り揃えています。
- Millipore’の新しいMultiScreen HTS+Hiフローフィルタープレートの設計により、非特異的結合が減少し、生化学的スクリーニングアッセイに特有のバックグラウンドやシグナル強度のばらつきが軽減されます。
旧型フィルタープレート(MAで始まるプレートカタログ番号)
- オリジナルのマルチウェルデザインは、フィルターをアッセイトレイに浸漬する必要がある多くのアプリケーションで有用です。取り外しが容易なアンダードレインと独自のプレートデザインにより、Elispot、PAMPA、細胞スクリーニング(遊走、浸潤、走化性)などのアッセイや、トップカウント検出のユーザーに理想的です。
付属品–MultiScreenHTS真空マニホールド
-MultiScreenHTS真空マニホールドは、MultiScreenHTSフィルタープレートを操作するために特別に設計されました。この組み合わせにより、最適なろ過特性が得られ、自動化との統合がシームレスに行えます。
Millicellアッセイプレート
- 従来のアッセイプレートのフォーマットに加えて、浮遊細胞および接着細胞株を増殖させアッセイするための細胞培養トレイを組み合わせたフィルタープレートも利用できます。フィルタープレートで増殖した細胞は、従来のプラスチック培養基で増殖した細胞よりも良好に分化させることができるため、よりin vivoに近い培養結果が得られます。このようなフィルタープレートとトレイの組み合わせは、輸送アッセイ、毒性分析、スクリーニングアッセイなどのさまざまな細胞アッセイに使用できます。
フィルターコード:GV
アプリケーション
研究カテゴリー
一般的なろ過
細胞培養
物理的形状
カラーコード: 透明
その他情報
自動化に適合:なし
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.
This article provides white paper on Elispot assays: state-of-the-art tools for functional analysis of cellular immunology.