Merck
HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V (method 2)
HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V (method 2) application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
ワルファリン
analytical standard
ワルファリン
PESTANAL®, analytical standard
(R)-(+)-ワルファリン
≥97% (HPLC)
(S)-(−)-ワルファリン
≥97% (HPLC)
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
HPLCによるワルファリン抗凝固剤の分析、Ascentis® C18
application for HPLC
HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®V Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 0.1% triethylamine acetate, pH 5.0; [B] THF; (80:20, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 254 nm
injection
1 μL
sample
4 mg/mL in methanol