Key Documents
G004027
HPLCによるワルファリンエナンチオマーの分析、Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile: [B] acetic acid: [C] triethylamine; (100:0.3:0.25, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)