製品名
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSPキラルHPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
cyclodextrin, beta- phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
3.5-7
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
新しい化学的性質をもつ製品を設計するときの目標は、CYCLOBOND I 2000 RSPと同等か、これを上回る選択性をもちながら、非常に安定で再現性が高く、保持時間が短い固定相を作成することでした。CYCLOBOND I 2000 HP-RSPはこの目標をみごとに実現し、水素結合能を高めたことによって分離を行い、キラルスクリーニングを行う場合に幅広い選択性を発揮します。塩基性化合物と中性化合物の分離に非常に役に立ちます。
- 結合相:(R,S)-ヒドロキシプロピル修飾β-シクロデキストリン(高性能)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
24024AST:
Indirect photodetection of pregnanolone on a Cyclobond column by high-performance liquid chromatography
Agnus, Benoit, et al.
Journal of Chromatography A, 633 (1), 27-33 (1994)
Rapid high-performance liquid chromatographic separation of barley malt a-amylase on cyclobond columns
Henson, Cynthia A., Stone, Julie M.
Journal of Chromatography A, 469, 361-367 (1989)
Assessment of the complexation degree of camptothecin derivatives and cyclodextrins using spectroscopic and separative methodologies
Foulon, C., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20 (21), 2482-2489 (2009)
Reprint of: Enantiomeric separation of functionalized ethano-bridged Troger bases using macrocyclic cyclofructan and cyclodextrin chiral selectors in high-performance liquid chromatography and capillary electrophoresis with application of principal component analysis
Weatherly, Choyce A., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 968, 40-48 (2014)
High-performance liquid chromatographic enantioseparation of bicalutamide and its related compounds.
Roland Török et al.
Journal of chromatography. A, 1098(1-2), 75-81 (2005-11-30)
Direct high-performance liquid chromatographic methods were developed for the enantioseparation of (R,S)-bicalutamide (1) and its analogs (+/-)-3-chloro-N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide (2), (+/-)-N-(4-cyano-3-(trifluoro-methyl)phenyl)-2-methyloxirane-2-carboxamide (3), (+/-)-4-fluorophenylsulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropionic acid (4) and (+/-)-3-hydroxy-N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide (5). The methods involved the use of a cellulose-based Chiralcel OD-H, macrocyclic glycopeptide-based Chirobiotic T
関連コンテンツ
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC表示を増やすライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)