Merck
05512
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-フェニルエタノール
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(−)-メチルフェニルカルビノール, (S)-(−)-α-メチルベンジルアルコール, (S)-(-)-sec-フェニルエチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O
CAS番号:
分子量:
122.16
Beilstein:
2039797
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
liquid
光学活性
[α]/D −45±2°, c = 5% in methanol
光学純度
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
屈折率
n20/D 1.527
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
InChI Key
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(S)-(-)-1-Phenylethanol can be prepared from acetophenone via enantioselective bioreduction in the presence of Rhizopus arrhizus as a biocatalyst.
アプリケーション
(S)-(-)-1-Phenylethanol can be used as:
  • A starting material to prepare (1S,3R,4S)-1-methyl-3,4-diphenyl-3,4-dihydro-1H-isochromene-3,4-diol (a cyclic hemiacetal) by reacting with benzil via dilithiation reaction.
  • A chiral solvent in the symmetric synthesis of substituted spiroundecenetriones via amino acid-catalyzed domino Knoevenagel/Diels-Alder reactions.
アプリケーション
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
05512-VAR-F:
05512-25G-F:
05512-5G-F:
05512-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laboratory scale-up synthesis of chiral carbinols using Rhizopus arrhizus
Salvi, NA and Chattopadhyay S
Tetrahedron Asymmetry, 27(4-5), 188-192 (2016)
Organocatalytic Asymmetric Domino Knoevenagel/Diels-Alder Reactions: A Bioorganic Approach to the Diastereospecific and Enantioselective Construction of Highly Substituted Spiro [5, 5] undecane-1, 5, 9-triones
Ramachary DB, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42(35), 4233-4237 (2003)