Merck
340332
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-ヘプタノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
116.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 15 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]24/D +10°, neat
光学純度
ee: 97% (GLC)
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
密度
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChI Key
CETWDUZRCINIHU-ZETCQYMHSA-N
アプリケーション
(S)-(+)-2-Heptanol can be used as a starting material to synthesize:
  •  (S)-(+)-2-benzoyloxyheptane by treating with benzoyl anhydride and Et3N in the presence of DMAP.       
  • (S)-2-(p-toluenesulfonyl)heptane by reacting with p-toluenesulfonyl chloride.      
  •   (+)-2-Heptyl acetate by treating with acetyl chloride.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
340332-250MG:
340332-1G:
340332-VAR:
340332-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective multidimensional gas chromatography of some secondary alcohols and their acetates from banana
Schubert, V, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung B, 46(1-2), 33-36 (1991)
Christiane Kiske et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 64(45), 8563-8571 (2016-11-04)
The absolute configurations of chiral β-mercaptoalkanones were previously assigned on the basis of the 1H NMR anisotropy method using (S)-2-methoxy-2-(1-naphthyl)propionic acid ((S)-MαNP) as the chiral auxiliary. This study presents a reinvestigation of the configurations of 4-mercapto-2-pentanone 1, 4-mercapto-2-heptanone 2, and
資料
Chiral Alcohols