Merck
557986
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Decanol
97%, optical purity97% (ee) (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
158.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −8.0°, c = 1% in chloroform
光学純度
97% (ee) (HPLC)
屈折率
n20/D 1.4340 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCCCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C10H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h10-11H,3-9H2,1-2H3/t10-/m1/s1
InChI Key
ACUZDYFTRHEKOS-SNVBAGLBSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(R)-(−)-2-Decanol can be used as a chiral inductor in photoelectrocyclization of tropolone methyl ether.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
557986-VAR:
557986-5G:
557986-BULK:
557986-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)