Merck
666718
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Octanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH3
CAS番号:
分子量:
130.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.426
bp
174-176 °C
密度
0.819 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCC[C@@H](O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI Key
NMRPBPVERJPACX-QMMMGPOBSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
666718-VAR:
666718-BULK:
666718-5G:
666718-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)