Merck
G002340
HPLCによるワルファリン抗凝固剤の分析、Ascentis® C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: [A] 20 mM phosphoric acid (pH 2.0, unadjusted): [B] methanol; (30:70, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL each in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Warfarin
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)