HPLCによるスパーオキシドジスムターゼの分析、Discovery® BIO PolyMA-WAX、イオン交換
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
スーパーオキシドジムスターゼ ウシ赤血球由来
≥3,000 units/mg protein, BioReagent, lyophilized powder, suitable for cell cultureCONDITIONS
column
Discovery BIO PolyMA-WAX, 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (59602-U)
mobile phase
([A] 20 mM Tris, pH 8.0 with hydrocloric acid; [B] 20 mM Tris, 0.5 M sodium chloride, pH 8.0 with hydrochloric acid)
gradient
0 to 10% B in 30 min. (linear)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 280 nm
injection
10 μL
詳細
アナリシスノート
Discovery BIO PolyMA-SCXとPolyMA-WAXカラムは、様々なタンパク質で鋭く、効率のよいピークをみせます。