品質水準
比活性
≥1,000 units/mg protein
分子量
39.5 kDa
組成
Protein, ≥70% biuret
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Escherichia coli CFT073 ... sodA(1040208) , sodB(1036179) , sodC(1036143)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
単位の定義
物理的形状
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5639-15KU-PW:
S5639-30KU:
S5639-30KU-PW:
S5639-3KU-PW:
S5639-75KU:
S5639-3KU:
S5639-15KU:
S5639-BULK:
S5639-PH:
S5639-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Separation of Superoxide dismutase
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)