Merck
HPLCによるセリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG
HPLCによるセリンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®TAG Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
L-セリン
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
L-セリン
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
DL-セリン
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
DL-セリン
≥98% (TLC)
D-セリン
≥98% (TLC)
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 210 nm
injection
5 μL
sample
10 mg/mL in methanol